Bromphenolblau Natriumsalz
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4,4'-(3H-2,1-Benzoxathiol-3-yliden)bis[2,6-dibromphenol]-S,S-dioxid Natriumsalz, Bromphenolblau wasserlöslich, 3,3',5,5'-Tetrabromphenolsulfonphthalein Natriumsalz, Natrium-α-(3,5-dibrom-4-oxo-2,5-cyclohexadienyliden)-α-(3,5-dibrom-4-hydroxyphenyl)toluolsulfonat
BIB1230-25G
BIB1230-5G
APOSBIB1230-25GEA
72.5
EUR
APOSBIB1230-25G
APOSBIB1230-5G
Bromphenolblau Natriumsalz
Bromphenolblau Natriumsalz
Formel:
C₁₉H₉Br₄NaO₅S Molecular Weight: 691,95 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00013793 CAS-Nummer: 62625-28-9 |