5-Bromo-4-chloro-3-indolyl nonanoate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: X-nonanoate
BIB1403-250MG BIB1403-500MG
APOSBIB1403-250MGEA 267 EUR
APOSBIB1403-250MG APOSBIB1403-500MG
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl nonanoate
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl nonanoate
Formel: C₁₇H₂₁BrClNO₂
Molecular Weight: 386.711 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD02683900
CAS-Nummer: 133950-77-3
UN: 3077
ADR: 9+EHS III