2-Naphthyl α-D-glucopyranoside
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
BIB1428-250MG BIB1428-500MG
APOSBIB1428-250MGEA 102 EUR
APOSBIB1428-250MG APOSBIB1428-500MG
2-Naphthyl α-D-glucopyranoside
2-Naphthyl α-D-glucopyranoside
Formel: C₁₆H₁₈O₆
Molecular Weight: 306,311 g/mol
Schmelzpunkt: 202 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00067170
CAS-Nummer: 25320-79-0