5-Bromo-3-indolyl caprylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
BIB6011-500MG
APOSBIB6011-500MGEA 145 EUR
APOSBIB6011-500MG
5-Bromo-3-indolyl caprylate
5-Bromo-3-indolyl caprylate
Formel: C₁₆H₂₀BrNO₂
Molecular Weight: 338,239 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD02683904
CAS-Nummer: 133950-69-3