5-Chloro-6-methoxyindole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Chloro-6-methoxy-1H-indole
BIB6030-1G
BIB6030-250MG
APOSBIB6030-1GEA
154
EUR
APOSBIB6030-1G
APOSBIB6030-250MG
5-Chloro-6-methoxyindole
5-Chloro-6-methoxyindole
Formel:
C₉H₈ClNO Molecular Weight: 181,619 g/mol Schmelzpunkt: 109…110 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD04972054 CAS-Nummer: 90721-60-1 |