1-O-Methyl-β-D-glucuronic acid sodium salt
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl β-D-glucuronate Sodium salt
BIB6106-1G BIB6106-500MG BIB6106-5G
APOSBIB6106-1GEA 212 EUR
APOSBIB6106-1G APOSBIB6106-500MG APOSBIB6106-5G
1-O-Methyl-β-D-glucuronic acid sodium salt
1-O-Methyl-β-D-glucuronic acid sodium salt
Formel: C₇H₁₁O₇·Na
Molecular Weight: 230.148 g/mol
Schmelzpunkt: 270…273 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00083405
CAS-Nummer: 134253-42-2