4-Nitrophenyl-β-D-maltopyranoside
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
BIB6132-1G BIB6132-500MG
APOSBIB6132-1GEA 406 EUR
APOSBIB6132-1G APOSBIB6132-500MG
4-Nitrophenyl-β-D-maltopyranoside
4-Nitrophenyl-β-D-maltopyranoside
Formel: C₁₈H₂₅NO₁₃
Molecular Weight: 463,39 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00069844
CAS-Nummer: 56846-39-0