Sesamolin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-[(1S,3aR,4R,6aR)-4-(1,3-Benzodioxol-5-yloxy)tetrahydro-1H,3H-furo[3,4-c]furan-1-yl]-1,3-benzodioxole, 5-(((1R,3aR,4S,6aR)-4-(Benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)hexahydrofuro[3,4-c]furan-1-yl)oxy)benzo[d][1,3]dioxole
BIB6294-10MG BIB6294-1MG BIB6294-5MG
APOSBIB6294-10MGEA 406 EUR
APOSBIB6294-10MG APOSBIB6294-1MG APOSBIB6294-5MG
Sesamolin
Sesamolin
Formel: C₂₀H₁₈O₇
Molecular Weight: 370,353 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD04112844
CAS-Nummer: 526-07-8