N1-Azido-spermine.3HCl ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Spermine N3HHH.3HCl
BIBP1047-250MG
BIBP1047-100MG
APOSBIBP1047-250MGEA
498
EUR
APOSBIBP1047-250MG
APOSBIBP1047-100MG
N1-Azido-spermine.3HCl ≥98%
N1-Azido-spermine.3HCl
Formel:
C₁₀H₂₇N₆·3Cl Molecular Weight: 337,721 g/mol Schmelzpunkt: 210…220 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD21363345 CAS-Nummer: 1823475-98-4 |