Sesquicillin A
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
BIBR1155-1MG BIBR1155-5MG
APOSBIBR1155-1MGEA 284 EUR
APOSBIBR1155-1MG APOSBIBR1155-5MG
Sesquicillin A
Sesquicillin A
From microbial source
Formel: C₂₉H₄₂O₅
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD08274594
CAS-Nummer: 51103-58-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III