Carbenicillin Dinatriumsalz
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
APOSBIC0109-100GEA 524 EUR
APOSBIC0109-100G APOSBIC0109-25G APOSBIC0109-5G
Carbenicillin Dinatriumsalz
Carbenicillin Dinatriumsalz
Carbenicillin is an inhibitor of bacterial cell wall synthesisCell culture tested
Formel: C₁₇H₁₆N₂O₆S·2Na
Molecular Weight: 422,363 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00077683
CAS-Nummer: 4800-94-6
EINECS: 225-360-8