2-Acetamido-1,3-di-O-acetyl-2-deoxy-4,6-O-isopropylidene-D-glucopyranose ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1,3-Di-O-acetyl-2-(acetylamino)-2-deoxy-4,6-O-isopropylidene-D-glucopyranose, 1,3-Di-O-acetyl-4,6-O-isopropylidene-GlcNAc
BICL4010-1G BICL4010-2G BICL4010-5G
APOSBICL4010-1GEA 284 EUR
APOSBICL4010-1G APOSBICL4010-2G APOSBICL4010-5G
2-Acetamido-1,3-di-O-acetyl-2-deoxy-4,6-O-isopropylidene-D-glucopyranose ≥98%
2-Acetamido-1,3-di-O-acetyl-2-deoxy-4,6-O-isopropylidene-D-glucopyranose
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 73024-78-9