1,6-Anhydro-2-azido-2-deoxy-β-D-glucopyranose ≥99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
BICL4013-1G BICL4013-500MG BICL4013-2G
APOSBICL4013-1GEA 589 EUR
APOSBICL4013-1G APOSBICL4013-500MG APOSBICL4013-2G
1,6-Anhydro-2-azido-2-deoxy-β-D-glucopyranose ≥99%
1,6-Anhydro-2-azido-2-deoxy-β-D-glucopyranose
Formel: C₆H₉N₃O₄
Molecular Weight: 187,153 g/mol
Schmelzpunkt: 128…129 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD16660958
CAS-Nummer: 67546-20-7