1,6-Anhydro-2-deoxy-2-iodo-β-D-glucopyranose ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
BICL4017-1G
BICL4017-500MG
BICL4017-250MG
APOSBICL4017-1GEA
1020
EUR
APOSBICL4017-1G
APOSBICL4017-500MG
APOSBICL4017-250MG
1,6-Anhydro-2-deoxy-2-iodo-β-D-glucopyranose ≥98%
1,6-Anhydro-2-deoxy-2-iodo-β-D-glucopyranose
Lagertemperatur:
Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
139437-39-1 |