1,6-Anhydro-β-D-cellotriose ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
BICL4020-10MG
BICL4020-25MG
BICL4020-5MG
APOSBICL4020-10MGEA
580
EUR
APOSBICL4020-10MG
APOSBICL4020-25MG
APOSBICL4020-5MG
1,6-Anhydro-β-D-cellotriose ≥98%
1,6-Anhydro-β-D-cellotriose
Lagertemperatur:
Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
78797-67-8 |