1,6-Anhydro-β-D-cellotetraose ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
BICL4021-10MG
BICL4021-5MG
BICL4021-2MG
APOSBICL4021-10MGEA
1190
EUR
APOSBICL4021-10MG
APOSBICL4021-5MG
APOSBICL4021-2MG
1,6-Anhydro-β-D-cellotetraose ≥98%
1,6-Anhydro-β-D-cellotetraose
Lagertemperatur:
Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
80325-59-3 |