1,6-Anhydro-β-D-cellopentaose ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
BICL4022-1MG
BICL4022-5MG
BICL4022-2MG
APOSBICL4022-1MGEA
342
EUR
APOSBICL4022-1MG
APOSBICL4022-5MG
APOSBICL4022-2MG
1,6-Anhydro-β-D-cellopentaose ≥98%
1,6-Anhydro-β-D-cellopentaose
Lagertemperatur:
Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
122274-98-0 |