1,6-Anhydro-β-D-glucofuranose ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: AGF
BICL4023-10MG BICL4023-5MG BICL4023-1MG
APOSBICL4023-10MGEA 1040 EUR
APOSBICL4023-10MG APOSBICL4023-5MG APOSBICL4023-1MG
1,6-Anhydro-β-D-glucofuranose ≥98%
1,6-Anhydro-β-D-glucofuranose
Formel: C₆H₁₀O₅
Molecular Weight: 162.141 g/mol
Schmelzpunkt: 108…110 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD28014054
CAS-Nummer: 7425-74-3