1-Azido-1-deoxy-β-D-glucopyranoside ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: β-D-Glucopyranosyl azide
BICL4025-1G BICL4025-500MG BICL4025-100MG
APOSBICL4025-1GEA 944 EUR
APOSBICL4025-1G APOSBICL4025-500MG APOSBICL4025-100MG
1-Azido-1-deoxy-β-D-glucopyranoside ≥98%
1-Azido-1-deoxy-β-D-glucopyranoside
Formel: C₆H₁₁N₃O₅
Molecular Weight: 205.169 g/mol
Schmelzpunkt: 150 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD03701503
CAS-Nummer: 20379-59-3
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable