1-O-Acetyl-2,3,5-tri-O-benzyl-D-ribofuranose ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
BICL4034-1G BICL4034-2G BICL4034-500MG
APOSBICL4034-1GEA 699 EUR
APOSBICL4034-1G APOSBICL4034-2G APOSBICL4034-500MG
1-O-Acetyl-2,3,5-tri-O-benzyl-D-ribofuranose ≥98%
1-O-Acetyl-2,3,5-tri-O-benzyl-D-ribofuranose
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 58381-23-0
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable