Biochanin A-7-O-β-D-glucuronide ≥98,8%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5,7-Dihydroxy-4’-methoxyisoflavone-7-O-β-D-glucuronide
BICL4037-10MG BICL4037-25MG BICL4037-5MG
APOSBICL4037-10MGEA 656 EUR
APOSBICL4037-10MG APOSBICL4037-25MG APOSBICL4037-5MG
Biochanin A-7-O-β-D-glucuronide ≥98,8%
Biochanin A-7-O-β-D-glucuronide
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 38482-76-7