3-O-Benzyl-D-glucopyranose ≥99%
Lieferant: Apollo Scientific
BICL4043-1G
BICL4043-2G
BICL4043-5G
APOSBICL4043-1GEA
336
EUR
APOSBICL4043-1G
APOSBICL4043-2G
APOSBICL4043-5G
3-O-Benzyl-D-glucopyranose ≥99%
3-O-Benzyl-D-glucopyranose
Lagertemperatur:
Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
10230-17-8 |