6-O-Benzoyl-3-O-benzyl-1,2-O-isopropylidene-5-O-mesyl-α-D-glucofuranose ≥99%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 6-O-Benzoyl-3-O-benzyl-1,2-O-isopropylidene-5-O-methanesulphonyl-α-D-glucofuranose
BICL4045-1G BICL4045-2G BICL4045-5G
APOSBICL4045-1GEA 393 EUR
APOSBICL4045-1G APOSBICL4045-2G APOSBICL4045-5G
6-O-Benzoyl-3-O-benzyl-1,2-O-isopropylidene-5-O-mesyl-α-D-glucofuranose ≥99%
6-O-Benzoyl-3-O-benzyl-1,2-O-isopropylidene-5-O-mesyl-α-D-glucofuranose
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 134198-40-6