Benzyl 2,3:5,6-di-O-isopropylidene-α-D-mannofuranoside ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
BICL4050-10G
BICL4050-2G
BICL4050-5G
APOSBICL4050-10GEA
1120
EUR
APOSBICL4050-10G
APOSBICL4050-2G
APOSBICL4050-5G
Benzyl 2,3:5,6-di-O-isopropylidene-α-D-mannofuranoside ≥98%
Benzyl 2,3:5,6-di-O-isopropylidene-α-D-mannofuranoside
Lagertemperatur:
Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
20689-02-5 |