Benzyl 2,3-O-isopropylidene-6-O-tosyl-α-L-sorbofuranoside ≥99%
Lieferant: Apollo Scientific
BICL4051-500MG BICL4051-100MG BICL4051-250MG
APOSBICL4051-500MGEA 1010 EUR
APOSBICL4051-500MG APOSBICL4051-100MG APOSBICL4051-250MG
Benzyl 2,3-O-isopropylidene-6-O-tosyl-α-L-sorbofuranoside ≥99%
Benzyl 2,3-O-isopropylidene-6-O-tosyl-α-L-sorbofuranoside
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 1459288-93-7