Oxcarbazepine-10-O-D-glucuronide ≥95%
Lieferant: Apollo Scientific
BICL4053-1MG BICL4053-2MG
APOSBICL4053-1MGEA 475 EUR
APOSBICL4053-1MG APOSBICL4053-2MG
Oxcarbazepine-10-O-D-glucuronide ≥95%
Oxcarbazepine-10-O-D-glucuronide
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 144407-84-1