1,6:3,4-Dianhydro-β-D-altropyranose ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
BICL4059-100MG
BICL4059-25MG
BICL4059-50MG
APOSBICL4059-100MGEA
1120
EUR
APOSBICL4059-100MG
APOSBICL4059-25MG
APOSBICL4059-50MG
1,6:3,4-Dianhydro-β-D-altropyranose ≥98%
1,6:3,4-Dianhydro-β-D-altropyranose
Lagertemperatur:
Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
3868-04-0 |