Diclofenac-acyl-β-D-glucuronide 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
BICL4062-1MG BICL4062-2MG
APOSBICL4062-1MGEA 490 EUR
APOSBICL4062-1MG APOSBICL4062-2MG
Diclofenac-acyl-β-D-glucuronide 95+%
Diclofenac-acyl-β-D-glucuronide
Schmelzpunkt: 101…103 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Gefrierschrank
CAS-Nummer: 64118-81-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III