3,4:5,6-Di-O-isopropylidene-D-glucitol ≥99%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3,4:5,6-Di-O-isopropylidene-D-sorbitol
BICL4064-1G
BICL4064-5G
BICL4064-2G
APOSBICL4064-1GEA
336
EUR
APOSBICL4064-1G
APOSBICL4064-5G
APOSBICL4064-2G
3,4:5,6-Di-O-isopropylidene-D-glucitol ≥99%
3,4:5,6-Di-O-isopropylidene-D-glucitol
Lagertemperatur:
Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
58846-25-6 |