1,2:5,6-Di-O-isopropylidene-3-O-tosyl-α-D-glucofuranose ≥99%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
NSC 14163, 1,2:5,6-Di-O-isopropylidene-3-O-toluenesulphonyl-α-D-glucofuranose
BICL4065-1G
BICL4065-5G
BICL4065-2G
APOSBICL4065-1GEA
420
EUR
APOSBICL4065-1G
APOSBICL4065-5G
APOSBICL4065-2G
1,2:5,6-Di-O-isopropylidene-3-O-tosyl-α-D-glucofuranose ≥99%
1,2:5,6-Di-O-isopropylidene-3-O-tosyl-α-D-glucofuranose
Lagertemperatur:
Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
3253-75-6 |