3,4-Dideoxyglucosone-3-ene ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3,4-DGE
BICL4066-1MG BICL4066-5MG BICL4066-2MG
APOSBICL4066-1MGEA 517 EUR
APOSBICL4066-1MG APOSBICL4066-5MG APOSBICL4066-2MG
3,4-Dideoxyglucosone-3-ene ≥98%
3,4-Dideoxyglucosone-3-ene
Formel: C₆H₈O₄
Molecular Weight: 144,125 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD02683312
CAS-Nummer: 252006-38-5