2,4-Dinitrophenyl 2-deoxy-2-fluoro-β-D-glucopyranoside ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
BICL4069-10MG BICL4069-5MG BICL4069-2MG
APOSBICL4069-10MGEA 1320 EUR
APOSBICL4069-10MG APOSBICL4069-5MG APOSBICL4069-2MG
2,4-Dinitrophenyl 2-deoxy-2-fluoro-β-D-glucopyranoside ≥98%
2,4-Dinitrophenyl 2-deoxy-2-fluoro-β-D-glucopyranoside
Formel: C₁₂H₁₃FN₂O₉
Molecular Weight: 348.238 g/mol
Schmelzpunkt: 83…86 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00132931
CAS-Nummer: 111495-86-4
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable