3,4-Di-O-acetyl-1,6-anhydro-2-deoxy-2-iodo-β-D-glucopyranose ≥99%
Lieferant: Apollo Scientific
BICL4070-1G BICL4070-500MG
APOSBICL4070-1GEA 1550 EUR
APOSBICL4070-1G APOSBICL4070-500MG
3,4-Di-O-acetyl-1,6-anhydro-2-deoxy-2-iodo-β-D-glucopyranose ≥99%
3,4-Di-O-acetyl-1,6-anhydro-2-deoxy-2-iodo-β-D-glucopyranose
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 136573-62-1