1,6-Di-O-acetyl-2-azido-3,4-di-O-benzyl-2-deoxy-α-D-glucopyranose ≥99%
Lieferant: Apollo Scientific
BICL4071-1G BICL4071-500MG BICL4071-250MG
APOSBICL4071-1GEA 1340 EUR
APOSBICL4071-1G APOSBICL4071-500MG APOSBICL4071-250MG
1,6-Di-O-acetyl-2-azido-3,4-di-O-benzyl-2-deoxy-α-D-glucopyranose ≥99%
1,6-Di-O-acetyl-2-azido-3,4-di-O-benzyl-2-deoxy-α-D-glucopyranose
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 55682-49-0