2,4-Di-O-acetyl-1,6-anhydro-3-O-benzyl-β-L-idopyranose ≥99%
Lieferant: Apollo Scientific
BICL4078-250MG
BICL4078-100MG
APOSBICL4078-250MGEA
906
EUR
APOSBICL4078-250MG
APOSBICL4078-100MG
2,4-Di-O-acetyl-1,6-anhydro-3-O-benzyl-β-L-idopyranose ≥99%
2,4-Di-O-acetyl-1,6-anhydro-3-O-benzyl-β-L-idopyranose
Lagertemperatur:
Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
61237-60-3 |