1,6:2,3-Dianhydro-4-O-(methyl 2,3-di-O-benzyl-β-D-glucopyranosyluronate)-β-D-mannopyranose ≥99%
Lieferant: Apollo Scientific
BICL4081-100MG BICL4081-25MG BICL4081-50MG
APOSBICL4081-100MGEA 1490 EUR
APOSBICL4081-100MG APOSBICL4081-25MG APOSBICL4081-50MG
1,6:2,3-Dianhydro-4-O-(methyl 2,3-di-O-benzyl-β-D-glucopyranosyluronate)-β-D-mannopyranose ≥99%
1,6:2,3-Dianhydro-4-O-(methyl 2,3-di-O-benzyl-β-D-glucopyranosyluronate)-β-D-mannopyranose
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 87907-24-2