1,6:2,3-Dianhydro-4-O-(2,3-di-O-benzyl-4,6-O-benzylidene-β-D-glucopyranosyl)-β-D-mannopyranose ≥99%
Lieferant: Apollo Scientific
BICL4085-100MG
BICL4085-250MG
BICL4085-50MG
APOSBICL4085-100MGEA
560
EUR
APOSBICL4085-100MG
APOSBICL4085-250MG
APOSBICL4085-50MG
1,6:2,3-Dianhydro-4-O-(2,3-di-O-benzyl-4,6-O-benzylidene-β-D-glucopyranosyl)-β-D-mannopyranose ≥99%
1,6:2,3-Dianhydro-4-O-(2,3-di-O-benzyl-4,6-O-benzylidene-β-D-glucopyranosyl)-β-D-mannopyranose
Lagertemperatur:
Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
99541-22-7 |