2-(Dimethoxymethyl)furan ≥99%
Lieferant: Apollo Scientific
BICL4090-1G
BICL4090-2G
APOSBICL4090-1GEA
420
EUR
APOSBICL4090-1G
APOSBICL4090-2G
2-(Dimethoxymethyl)furan ≥99%
2-(Dimethoxymethyl)furan
Lagertemperatur:
Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
1453-62-9 |