2-(Dimethoxymethyl)-5-(methoxymethyl)furan ≥99%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
5-(Methoxymethyl)-2-furaldehyde dimethyl acetal
BICL4091-100MG
BICL4091-250MG
BICL4091-50MG
APOSBICL4091-100MGEA
532
EUR
APOSBICL4091-100MG
APOSBICL4091-250MG
APOSBICL4091-50MG
2-(Dimethoxymethyl)-5-(methoxymethyl)furan ≥99%
2-(Dimethoxymethyl)-5-(methoxymethyl)furan
Lagertemperatur:
Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
110339-34-9 |