Ethyl 2,3-di-O-benzyl-4,6-O-(R)-benzylidene-1-deoxy-1-thio-α-D-mannopyranoside S-oxide ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2,3-Di-O-benzyl-4,6-O-(R)-benzylidene-1-deoxy-1-(ethylsulphinyl)-α-D-mannopyranoside
BICL4096-1G
BICL4096-2G
APOSBICL4096-1GEA
504
EUR
APOSBICL4096-1G
APOSBICL4096-2G
Ethyl 2,3-di-O-benzyl-4,6-O-(R)-benzylidene-1-deoxy-1-thio-α-D-mannopyranoside S-oxide ≥98%
Ethyl 2,3-di-O-benzyl-4,6-O-(R)-benzylidene-1-deoxy-1-thio-α-D-mannopyranoside S-oxide
Lagertemperatur:
Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
188357-34-8 |