1-O-Galloyl β-D-glucopyranoside ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
β-D-Glucogallin, 1-O-(3,4,5-Trihydroxybenzoyl)-β-D-glucopyranoside, β-D-Glucose gallate
BICL4108-250MG
BICL4108-50MG
BICL4108-100MG
APOSBICL4108-250MGEA
1390
EUR
APOSBICL4108-250MG
APOSBICL4108-50MG
APOSBICL4108-100MG
1-O-Galloyl β-D-glucopyranoside ≥98%
1-O-Galloyl β-D-glucopyranoside
Formel:
C₁₃H₁₆O₁₀ Molecular Weight: 332.26 g/mol Schmelzpunkt: 200…205 °C (Zers.) Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD11975493 CAS-Nummer: 13405-60-2 |