Isosorbide-5-mononitrate-2-O-β-D-glucuronide ≥97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1,4:3,6-Dianhydro-D-glucitol 5-nitrate-2-O-β-D-glucuronide
BICL4114-1MG
BICL4114-5MG
BICL4114-2MG
APOSBICL4114-1MGEA
393
EUR
APOSBICL4114-1MG
APOSBICL4114-5MG
APOSBICL4114-2MG
Isosorbide-5-mononitrate-2-O-β-D-glucuronide ≥97%
Isosorbide-5-mononitrate-2-O-β-D-glucuronide
Lagertemperatur:
Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
32871-20-8 |