2,3-O-Isopropylidene-D-erythrofuranose ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
D-Erythrose acetonide
BICL4118-1G
BICL4118-500MG
BICL4118-2G
APOSBICL4118-1GEA
754
EUR
APOSBICL4118-1G
APOSBICL4118-500MG
APOSBICL4118-2G
2,3-O-Isopropylidene-D-erythrofuranose ≥98%
2,3-O-Isopropylidene-D-erythrofuranose
Lagertemperatur:
Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
189996-60-9 |