Mycophenolic acid acyl-β-D-glucuronide ≥90%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
BICL4132-1MG
BICL4132-5MG
BICL4132-2MG
APOSBICL4132-1MGEA
393
EUR
APOSBICL4132-1MG
APOSBICL4132-5MG
APOSBICL4132-2MG
Mycophenolic acid acyl-β-D-glucuronide ≥90%
Mycophenolic acid acyl-β-D-glucuronide
Formel:
C₂₃H₂₈O₁₂ Molecular Weight: 496.461 g/mol Siedepunkt: 805 °C Schmelzpunkt: 90 °C Dichte: 1.5 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD11977846 CAS-Nummer: 99043-04-6 |