4-Methoxyphenyl 2,3,4-tri-O-benzyl-β-D-glucopyranoside ≥99%
Lieferant: Apollo Scientific
BICL4137-1G
BICL4137-2G
BICL4137-5G
APOSBICL4137-1GEA
281
EUR
APOSBICL4137-1G
APOSBICL4137-2G
APOSBICL4137-5G
4-Methoxyphenyl 2,3,4-tri-O-benzyl-β-D-glucopyranoside ≥99%
4-Methoxyphenyl 2,3,4-tri-O-benzyl-β-D-glucopyranoside
Lagertemperatur:
Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
1055325-21-7 |