4-Methylphenyl 2,3,4-tri-O-benzyl-1-thio-β-D-glucopyranoside ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Tolyl 2,3,4-tri-O-benzyl-1-thio-β-D-glucopyranoside, Thiocresyl 2,3,4-tri-O-benzyl-β-D-glucopyranoside
BICL4147-500MG
BICL4147-1G
BICL4147-250MG
APOSBICL4147-500MGEA
656
EUR
APOSBICL4147-500MG
APOSBICL4147-1G
APOSBICL4147-250MG
4-Methylphenyl 2,3,4-tri-O-benzyl-1-thio-β-D-glucopyranoside ≥98%
4-Methylphenyl 2,3,4-tri-O-benzyl-1-thio-β-D-glucopyranoside
Lagertemperatur:
Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
479252-05-6 |