Methyl 4,6-O-benzylidene-2-benzyloxycarbonylamino-2-deoxy-α-D-glucopyranoside ≥99%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Methyl 4,6-O-benzylidene-N-Cbz-α-D-glucosaminide
BICL4156-1G BICL4156-500MG BICL4156-250MG
APOSBICL4156-1GEA 1270 EUR
APOSBICL4156-1G APOSBICL4156-500MG APOSBICL4156-250MG
Methyl 4,6-O-benzylidene-2-benzyloxycarbonylamino-2-deoxy-α-D-glucopyranoside ≥99%
Methyl 4,6-O-benzylidene-2-benzyloxycarbonylamino-2-deoxy-α-D-glucopyranoside
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 60076-41-7