Methyl 4,6-O-benzylidene-β-D-glucopyranoside ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
BICL4161-10G
BICL4161-25G
BICL4161-5G
APOSBICL4161-10GEA
560
EUR
APOSBICL4161-10G
APOSBICL4161-25G
APOSBICL4161-5G
Methyl 4,6-O-benzylidene-β-D-glucopyranoside ≥98%
Methyl 4,6-O-benzylidene-β-D-glucopyranoside
Lagertemperatur:
Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
14155-23-8 |