Methyl 1,2,3,4-tetra-O-acetyl-α-L-idopyranosyluronate ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1,2,3,4-Tetra-O-acetyl-α-L-idopyranuronic acid methyl ester
BICL4163-100MG BICL4163-25MG BICL4163-50MG
APOSBICL4163-100MGEA 1180 EUR
APOSBICL4163-100MG APOSBICL4163-25MG APOSBICL4163-50MG
Methyl 1,2,3,4-tetra-O-acetyl-α-L-idopyranosyluronate ≥98%
Methyl 1,2,3,4-tetra-O-acetyl-α-L-idopyranosyluronate
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 108032-41-3