Methyl 4,6-O-benzylidene-β-D-galactopyranoside ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
BICL4170-1G BICL4170-5G BICL4170-2G
APOSBICL4170-1GEA 212 EUR
APOSBICL4170-1G APOSBICL4170-5G APOSBICL4170-2G
Methyl 4,6-O-benzylidene-β-D-galactopyranoside ≥98%
Methyl 4,6-O-benzylidene-β-D-galactopyranoside
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 6988-39-2